5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501930-1G PC501930-250MG PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA 567 EUR
APOSPC501930-1G APOSPC501930-250MG APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972475
Núm. CAS: 887585-85-5
UN: 3261
ADR: 8,III