4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501940-1G PC501940-250MG PC501940-5G
APOSPC501940-1GEA 0 EUR
APOSPC501940-1G APOSPC501940-250MG APOSPC501940-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25459708
Núm. CAS: 1784366-04-6