3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501941-1G
PC501941-250MG
PC501941-5G
APOSPC501941-1GEA
46.4
EUR
APOSPC501941-1G
APOSPC501941-250MG
APOSPC501941-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formula:
C₇H₆F₃NO MW: 177,124 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD14698444 Núm. CAS: 83190-01-6 |