2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,4-difluoro-3-methylbenzene
PC501951-1G
PC501951-250MG
PC501951-5G
APOSPC501951-1GEA
174
EUR
APOSPC501951-1G
APOSPC501951-250MG
APOSPC501951-5G
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Formula:
C₇H₅BrF₂ MW: 207,015 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12922624 Núm. CAS: 1208074-75-2 |