3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501957-1G PC501957-250MG
APOSPC501957-1GEA 69.6 EUR
APOSPC501957-1G APOSPC501957-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
3-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390052
Núm. CAS: 656-06-4