5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501967-1G PC501967-250MG PC501967-5G
APOSPC501967-1GEA 575 EUR
APOSPC501967-1G APOSPC501967-250MG APOSPC501967-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698454
Núm. CAS: 57213-30-6