2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501968-1G PC501968-250MG
APOSPC501968-1GEA 435 EUR
APOSPC501968-1G APOSPC501968-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
2-Bromo-4-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24160442
Núm. CAS: 1447606-71-4