5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501969-1G PC501969-5G PC501969-250MG
APOSPC501969-1GEA 137 EUR
APOSPC501969-1G APOSPC501969-5G APOSPC501969-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972472
Núm. CAS: 887585-64-0