3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501970-1G PC501970-250MG PC501970-5G
APOSPC501970-1GEA 447 EUR
APOSPC501970-1G APOSPC501970-250MG APOSPC501970-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737921
Núm. CAS: 1807172-44-6
UN: 3261
ADR: 8,III