5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501971-1G PC501971-250MG PC501971-5G
APOSPC501971-1GEA 49.3 EUR
APOSPC501971-1G APOSPC501971-250MG APOSPC501971-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15528910
Núm. CAS: 1105665-42-6