6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501975-10G PC501975-1G PC501975-5G
APOSPC501975-10GEA 1250 EUR
APOSPC501975-10G APOSPC501975-1G APOSPC501975-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28060860
Núm. CAS: 1807193-48-1