2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC501979-100MG PC501979-250MG PC501979-1G
APOSPC501979-100MGEA 157 EUR
APOSPC501979-100MG APOSPC501979-250MG APOSPC501979-1G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26386859
Núm. CAS: 1312454-86-6