2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501980-1G PC501980-5G
APOSPC501980-1GEA 241 EUR
APOSPC501980-1G APOSPC501980-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoroaniline
Formula: C₇H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969924
Núm. CAS: 832740-98-4