2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501987-1G
PC501987-250MG
PC501987-5G
APOSPC501987-1GEA
58
EUR
APOSPC501987-1G
APOSPC501987-250MG
APOSPC501987-5G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoronitrobenzene
Formula:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207,107 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14698448 Núm. CAS: 1214336-89-6 |