4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501989-1G
PC501989-25G
PC501989-5G
APOSPC501989-1GEA
55.1
EUR
APOSPC501989-1G
APOSPC501989-25G
APOSPC501989-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
4-(Difluoromethoxy)-2-fluoronitrobenzene
Formula:
C₇H₄F₃NO₃ MW: 207,107 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14698452 Núm. CAS: 1214336-83-0 |