4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501990-100MG PC501990-1G PC501990-250MG
APOSPC501990-100MGEA 391 EUR
APOSPC501990-100MG APOSPC501990-1G APOSPC501990-250MG
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
4-Amino-2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29049281
Núm. CAS: 1850856-63-1