2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Difluoromethoxy)-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC501991-1G PC501991-250MG PC501991-5G PC501991-10G PC501991-25G
APOSPC501991-1GEA 168 EUR
APOSPC501991-1G APOSPC501991-250MG APOSPC501991-5G APOSPC501991-10G APOSPC501991-25G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698446
Núm. CAS: 1214329-62-0