2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 574 EUR
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29049266
Núm. CAS: 1935427-48-7