2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
PC501994-1G PC501994-250MG PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA 174 EUR
APOSPC501994-1G APOSPC501994-250MG APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390950
Núm. CAS: 865886-84-6