2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501996-1G PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA 102 EUR
APOSPC501996-1G APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28669844
Núm. CAS: 1578156-21-4