2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC501999-1G
PC501999-250MG
APOSPC501999-1GEA
0
EUR
APOSPC501999-1G
APOSPC501999-250MG
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoroaniline
Formula:
C₇H₆F₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14698441 Núm. CAS: 153468-97-4 |