5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502004-1G PC502004-250MG PC502004-5G
APOSPC502004-1GEA 58 EUR
APOSPC502004-1G APOSPC502004-250MG APOSPC502004-5G
5-Bromo-2,4-difluorostyrene 95%
5-Bromo-2,4-difluorostyrene
Formula: C₈H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD29049257
Núm. CAS: 1935371-62-2