3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502008-1G PC502008-250MG PC502008-5G
APOSPC502008-1GEA 34.8 EUR
APOSPC502008-1G APOSPC502008-250MG APOSPC502008-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
3-Bromo-5-fluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739839
Núm. CAS: 1805593-21-8