4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502009-1G PC502009-250MG
APOSPC502009-1GEA 248 EUR
APOSPC502009-1G APOSPC502009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₃
MW: 249,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25459672
Núm. CAS: 1780187-45-2