2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502012-1G PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA 422 EUR
APOSPC502012-1G APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 217,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28401849
Núm. CAS: 1337606-50-4