1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC50202-1G
PC50202-5G
PC50202-250MG
APOSPC50202-1GEA
0
EUR
APOSPC50202-1G
APOSPC50202-5G
APOSPC50202-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorohexane
Formula:
C₆H₉BrF₄ Pto. Ebullición: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD25541897 Núm. CAS: 151831-45-7 |