3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502023-1G PC502023-250MG PC502023-5G
APOSPC502023-1GEA 725 EUR
APOSPC502023-1G APOSPC502023-250MG APOSPC502023-5G
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
3’-Iodo-5’-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₃IO
MW: 314,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22544410
Núm. CAS: 1393557-53-3