3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502024-1G PC502024-250MG PC502024-5G
APOSPC502024-1GEA 248 EUR
APOSPC502024-1G APOSPC502024-250MG APOSPC502024-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅BrF₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28060517
Núm. CAS: 1823897-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III