3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502026-1G PC502026-250MG
APOSPC502026-1GEA 567 EUR
APOSPC502026-1G APOSPC502026-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)-5-fluoroaniline
Formula: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12166253
Núm. CAS: 1096884-90-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III