1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50203-10G PC50203-1G PC50203-5G
APOSPC50203-10GEA 300 EUR
APOSPC50203-10G APOSPC50203-1G APOSPC50203-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Formula: C₇H₁₁BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25541898
Núm. CAS: 1445995-85-6