6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA 183 EUR
APOSPC502047-1G APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027453
Núm. CAS: 326-55-6