3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
PC502059-1G PC502059-250MG PC502059-5G
APOSPC502059-1GEA 150 EUR
APOSPC502059-1G APOSPC502059-250MG APOSPC502059-5G
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21364899
Núm. CAS: 1357942-87-0