2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Fluoro-4-iodo-2-nitrobenzene
PC50206-1G
PC50206-5G
APOSPC50206-1GEA
21.9
EUR
APOSPC50206-1G
APOSPC50206-5G
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene 97%
2-Fluoro-5-iodonitrobenzene
Formula:
C₆H₃FINO₂ Pto. de fusión: 34…36 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800783 Núm. CAS: 364-75-0 |