3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC502060-1G
PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA
56.7
EUR
APOSPC502060-1G
APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₂BrF₂N MW: 217,998 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20233294 Núm. CAS: 1349715-72-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |