3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502061-1G
APOSPC502061-1GEA 316 EUR
APOSPC502061-1G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28737916
Núm. CAS: 1143502-71-9