5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2,3-difluorobenzene methanol
PC502062-1G PC502062-250MG PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA 364 EUR
APOSPC502062-1G APOSPC502062-250MG APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972473
Núm. CAS: 887585-71-9