3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502063-1G PC502063-250MG PC502063-5G
APOSPC502063-1GEA 0 EUR
APOSPC502063-1G APOSPC502063-250MG APOSPC502063-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606444
Núm. CAS: 1228898-24-5