3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502064-1G PC502064-250MG PC502064-5G
APOSPC502064-1GEA 190 EUR
APOSPC502064-1G APOSPC502064-250MG APOSPC502064-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28746753
Núm. CAS: 1428940-11-7