3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502065-1G PC502065-250MG PC502065-5G
APOSPC502065-1GEA 226 EUR
APOSPC502065-1G APOSPC502065-250MG APOSPC502065-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28746751
Núm. CAS: 1805950-70-2