2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502070-1G PC502070-250MG PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA 480 EUR
APOSPC502070-1G APOSPC502070-250MG APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30481111
Núm. CAS: 2089257-26-9