Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502071-1G PC502071-250MG PC502071-5G
APOSPC502071-1GEA 335 EUR
APOSPC502071-1G APOSPC502071-250MG APOSPC502071-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30481112
Núm. CAS: 2089258-73-9
UN: 1993
ADR: 3,III