4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502072-1G PC502072-250MG
APOSPC502072-1GEA 120 EUR
APOSPC502072-1G APOSPC502072-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22570386
Núm. CAS: 1824630-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III