6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 464 EUR
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃BrF₄N₂
MW: 283,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28515425
Núm. CAS: 1820619-42-8