Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502099-1G PC502099-5G PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA 43.5 EUR
APOSPC502099-1G APOSPC502099-5G APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846086
Núm. CAS: 1160574-62-8