3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502103-1G PC502103-250MG
APOSPC502103-1GEA 364 EUR
APOSPC502103-1G APOSPC502103-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃IN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18398161
Núm. CAS: 1261482-46-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III