2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 290 EUR
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787527
Núm. CAS: 1119454-13-5