Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502130-1G PC502130-250MG PC502130-5G
APOSPC502130-1GEA 95.7 EUR
APOSPC502130-1G APOSPC502130-250MG APOSPC502130-5G
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000921
Núm. CAS: 647020-71-1