Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502131-1G PC502131-250MG PC502131-5G
APOSPC502131-1GEA 0 EUR
APOSPC502131-1G APOSPC502131-250MG APOSPC502131-5G
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976042
Núm. CAS: 161622-17-9