4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC502133-5G
APOSPC502133-5GEA 106 EUR
APOSPC502133-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
4-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368344
Núm. CAS: 1043416-40-5