4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC502134-1G
PC502134-250MG
PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA
174
EUR
APOSPC502134-1G
APOSPC502134-250MG
APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrClFN MW: 224,458 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19381659 Núm. CAS: 1349719-24-9 |